Kluczowe dokumenty
SAB4200826
Anti- Cholera Toxin-Peroxidase antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Cholera enterotoxin subunit B (ctxB), Cholera enterotoxin, A chain (ctxA)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
opis
Research area: Microbiome
Postać
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
subunit mol wt ~12 kDa (non-toxic CTxB )
subunit mol wt ~27 kDa (the toxic CTxA )
reaktywność gatunkowa
Vibrio cholerae
stężenie
~4 mg/mL
metody
direct ELISA: 1:8,000-1:16,000 using 5 μg/ml Cholera Toxin for coating
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Vibrio cholerae ... ctxA(57740120) , ctxB(57740119)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2