Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1750,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
whole antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
contains
15 mM sodium azide
technique(s)
Ouchterlony double diffusion: 1:16, dot blot: 1:20,000, indirect ELISA: 1:8,000
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
- western blotting
- quantitative ganglioside-dependent enzyme-linked immunoassay (ELISA)
- double immunodiffusion
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source goat | biological source rabbit |
| antibody form whole antiserum | antibody form whole antiserum | antibody form whole antiserum | antibody form fractionated antiserum |
| technique(s) Ouchterlony double diffusion: 1:16, indirect ELISA: 1:8,000, dot blot: 1:20,000 | technique(s) dot blot: 1:20,000, indirect ELISA: 1:50,000 | technique(s) Ouchterlony double diffusion: 1:16-1:32 | technique(s) Ouchterlony double diffusion: suitable, western blot: 1:2,000 |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?