Merck
SAB4200815
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-VEGF165, mysie monoklonalne
clone VG-20, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Czynnik przepuszczalności naczyń, Czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego A, VEGF-A, VPF
Wybierz wielkość
25 μL
756,00 zł
100 μL
1379,00 zł
756,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μL
756,00 zł
100 μL
1379,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
756,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
VG-20, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 1-2 μg/mL using recombinant human VEGFA protein expressed in HEK-293
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VEGF165(7422)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
VEGFA - czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego A, znany również jako czynnik przepuszczalności naczyń (VPF), jest głównym sygnalizującym czynnikiem wzrostu należącym do rodziny VEGF, podgrupy białek płytkowego czynnika wzrostu (PDFG), który charakteryzuje się zachowaną strukturą cystynowo-węzłową.1 Ekspresja VEGF jest regulowana w niedotlenieniu i wielu typach nowotworów. Co więcej, receptory VEGF (VEGFR1 i VEGFR2) również ulegają nadekspresji w wielu nowotworach, a badania wykazały, że wysoki poziom VEGF koreluje ze złym rokowaniem.1-8 Hamowanie szlaków sygnałowych angiogenezy za pośrednictwem VEGF ma potencjał w terapii chorób związanych z angiogenezą, można to osiągnąć poprzez blokowanie krążącego VEGF za pomocą przeciwciał anty-VEGF, takich jak Bevacizumab i Aflibercept5 lub poprzez hamowanie VEGFR-2 za pomocą małych cząsteczek, takich jak Gamabufotalin (CS-6) i Arenobufagin.6-8.
Specyficzność
Monoklonalny anty-VEGF165 specyficznie rozpoznaje ludzką izoformę VEGFA VEGF165 i nie rozpoznaje izoformy VEGF121.
Immunogen
Rekombinowane białko VEGF165
Zastosowanie
Przeciwciało jest zalecane do stosowania w różnych technikach immunologicznych, w tym Immunoblot (~21 kDa). Wykrywanie pasma VEGF165 przez Immunoblotting jest specyficznie hamowane przez immunogen.
Działania biochem./fizjol.
Białka VEGF są zaangażowane w angiogenezę i waskulogenezę, głównie aktywują proliferację i przeżycie komórek śródbłonka oraz migrację w komórkach nieendotelialnych.1VEGFA mają kilka izoform z powodu alternatywnego splicingu głównie w eksonach 6-8. Izoformy splicingu egzonu 8 VEGF są podzielone na dwie grupy, "proangiogenne" izoformy VEGFxxxa uważane za aktywatory proliferacji, przeżycia i angiogenezy oraz izoformy VEGFxxxb, które są uważane za "antyangiogenne".2
Postać fizyczna
Dostarczany jako roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący.
Przechowywanie i stabilność
W celu dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile w naszym katalogu nie określono inaczej, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Flavia Plastino et al.
Experimental eye research, 206, 108518-108518 (2021-02-28)
Echinomycin (EKN), an inhibitor of hypoxia-inducible factor (HIF)-1 DNA-binding activity, has been implied as a possible therapeutic agent in ischemic diseases. Here, we assess EKN in hypoxia-driven responses in vitro using human primary adult retinal pigment epithelium cells (aRPE) and
Pooja Yadav et al.
iScience, 26(6), 106804-106804 (2023-05-26)
Alternative splicing of vascular endothelial growth factor A (VEGFA) generates numerous isoforms with unique roles in tumor angiogenesis, and investigating the underlying mechanism during hypoxia necessitates diligent pursuance. Our research systematically demonstrated that the splicing factor SRSF2 causes the inclusion