Przejdź do
ABK0018
AfliBridge ELISA
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5360,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116158
Species reactivity:
mouse, human
Storage temp.:
2-8°C
Shipped in:
wet ice
5360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
antibody form
purified antibody
Quality Segment
species reactivity
mouse, human
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Protein Conformational Array (PCA) w formacie testu kanapkowego ELISA, w którym płytka jest pokryta panelem przeciwciał wyhodowanych przeciwko peptydom pochodzącym z pełnej długości sekwencji białkowej afliberceptu. Każde z tych przeciwciał jest silnie antygenowe w stosunku do sekwencji peptydowej, która została użyta do jego produkcji. Jednakże, gdy peptydy te są włączone do białka o pełnej długości, prawidłowo pofałdowanego, antygenowość wielu z nich jest maskowana przez trójwymiarową strukturę białka i tylko ograniczona liczba przeciwciał reaguje. Wynikiem jest histogram, który można porównać do "odcisku palca" dla prawidłowo sfałdowanego afliberceptu. W przypadku leku biopodobnego do leku Eylea, jeśli białko jest prawidłowo złożone i glikozylowane, "odcisk palca" będzie odpowiadał odciskowi palca afliberceptu. Jeśli nie jest prawidłowo złożone, wcześniej zamaskowane sekwencje peptydowe zostaną odsłonięte i zostaną rozpoznane przez przeciwciało wytworzone dla tej odsłoniętej sekwencji. W ten sposób zmiany w "odcisku palca" wygenerowanym przez test ELISA wskażą różnice między biopodobnym a autentycznym afliberceptem.
Application
Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Other Notes
ELISA kit contains 3 96-well microplates and all the components necessary to complete an ELISA test.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABK0017ABK0002ABK0012
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human (Human IgG)
species reactivity
human (Human IgG)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
IgG fraction of antiserum
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)