Merck
SAB4200726
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw miozynie(gładkiej), mysie monoklonalne
clone hSM-V, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anty-SM
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
hSM-V, monoclonal
reaktywność gatunkowa
quail, rabbit, rat, human, sheep, bovine, mouse, porcine, canine
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using methacarn -fixed paraffin-embedded human tonsil sections
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYH11(4629)
Opis ogólny
Przeciwciało przeciwko miozynie (gładkiej), mysie monoklonalne (izotyp mysiej IgG1) pochodzi z hybrydomy hSM-V wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy immunizowanej ekstraktem z ludzkich mięśni gładkich macicy. Miozyna wraz z aktyną należą do rodziny białek kurczliwych. Miozyna zawiera dwa łańcuchy ciężkie (~200 kDa każdy) i cztery łańcuchy lekkie (15-26 kDa). Cząsteczki miozyny, które składają się z dwóch głównych regionów: ogona (pręcika) i głowy, agregują się przez region ogona w filamenty i oddziałują przez region głowy z aktyną i ATP.
Immunogen
ekstrakt z mięśni gładkich macicy ludzkiej
Zastosowanie
Przeciwciało przeciwko miozynie (gładkiej), mysie monoklonalne, było stosowane w różnych testach immunochemicznych, w tym w immunohistochemii, immunoblottingu, immunofluorescencji, immunoprecypitacji i sortowaniu komórek aktywowanym fluorescencją (FACS) / cytometrii przepływowej.
Działania biochem./fizjol.
Miozyna bierze udział w różnych procesach komórkowych, w tym w wydzielaniu, strumieniu cytoplazmatycznym, lokomocji, fagocytozie i cytokinezie. Przeciwciało to może być użytecznym narzędziem w identyfikacji i lokalizacji elementów mięśni gładkich, w diagnostyce i klasyfikacji guzów mezenchymalnych oraz w badaniach ekspresji miozyny w prawidłowych i złośliwych proliferacjach komórek.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Complete Characterization of Cardiac Myosin Heavy Chain (223 kDa) Enabled by Size-Exclusion Chromatography and Middle-down Mass Spectrometry
Jin Y, et al.
Analytical Chemistry, 89, 4922-4922 (2017)