Kluczowe dokumenty
SAB4200723
Przeciwciało przeciwhydroksylazie tryptofanu, mysie monoklonalne
clone WH-3, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anty-TPH, Anty-TpOH
Wybierz wielkość
1358,00 zł
Cena katalogowa1940,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
1358,00 zł
Cena katalogowa1940,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
WH-3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~55 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rabbit, sheep, rat
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoblotting: 2-4 μg/mL using rabbit pineal gland lysate
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG3
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblottingu
- immunohistochemia
- immunofluorescencja
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)