Merck
SAB4200722
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Band3, mysie monoklonalne
clone BIII-136, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
AE 1, Białko anionowymienne 1, Białko transportu anionów pasma 3, Rodzina nośników substancji rozpuszczonych 4, członek 1, Wymiennik anionowy 1
Wybierz wielkość
100 μL
970,00 zł
970,00 zł
Cena katalogowa1940,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
970,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
970,00 zł
Cena katalogowa1940,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
BIII-136, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 2-4 μg/mL (human erythrocytes ghosts extract)
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC4A1(6521)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-Band 3, mysie monoklonalne (izotyp mysiej IgG2a) pochodzi z hybrydomy BIII-136 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych glikoforyną B oczyszczoną z ludzkich erytrocytów.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Band 3, mysie monoklonalne może być stosowane w immunoblottingu i immunoprecypitacji.
Działania biochem./fizjol.
W odpowiedzi na stres oksydacyjny białko pasma 3 tworzy skupiska i usuwa uszkodzone i starzejące się RBC z krążenia. Zwiększona klasteryzacja białka pasma 3 jest związana z zaburzeniami RBC, takimi jak niedokrwistość hemolityczna, niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD), malaria i choroba sierpowatokrwinkowa.
Postać fizyczna
Glikoforyna B oczyszczona z ludzkich erytrocytów
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hanae Shimo et al.
PLoS computational biology, 11(6), e1004210-e1004210 (2015-06-06)
Oxidative stress mediated clustering of membrane protein band 3 plays an essential role in the clearance of damaged and aged red blood cells (RBCs) from the circulation. While a number of previous experimental studies have observed changes in band 3
Changes in band 3 structure as determinants of erythrocyte integrity during storage and survival after transfusion
Bosman G, et al.
Blood Transfusion = Trasfusione del Sangue, 8(Suppl 3), s48-s48 (2010)
Sandrine Genetet et al.
Scientific reports, 7, 46170-46170 (2017-04-08)
Anion Exchanger 1 (AE1) and stomatin are integral proteins of the red blood cell (RBC) membrane. Erythroid and kidney AE1 play a major role in HCO3- and Cl- exchange. Stomatins down-regulate the activity of many channels and transporters. Biochemical studies