Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA005980
Sigma-Aldrich
Anti-LRP2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Glycoprotein 330 antibody produced in rabbit, Anti-Low-density lipoprotein receptor-related protein 2 precursor antibody produced in rabbit, Anti-Megalin antibody produced in rabbit, Anti-gp330 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
GFTSMSDRPGKRCAAEGSSPLLLLPDNVRIRKYNLSSERFSEYLQDEEYIQAVDYDWDPEDIGLSVVYYTVRGEGSRFGAIKRAYIPNFESGRNNLVQEVDLKLKYVMQPDGIAVDWVGRHIYWSDVKNKRIEVAKLDGRYRKWLISTDL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LRP2(4036)
Immunogen
Low-density lipoprotein receptor-related protein 2 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-LRP2 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Białko 2 związane z lipoproteinami o niskiej gęstości jest białkiem kodowanym przez gen LRP2 u ludzi. Jest mapowane w jednym miejscu na długim ramieniu ludzkiego chromosomu 2 na granicy pasm 2q24-q31. Jest określane jako DBS i GP330. Jest członkiem rodziny receptorów i posiada strukturalne podobieństwa do receptora lipoprotein o niskiej gęstości. Gen ten ulega ekspresji w wielu wyspecjalizowanych nabłonkach, w tym w kanalikach proksymalnych nerek. Działa jako receptor wielopligandowy.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85141
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Akiyoshi Nakayama et al.
Rheumatology international, 34(4), 473-476 (2013-12-25)
A recent genome-wide association study revealed that there is an association between serum uric acid (SUA) levels and rs2544390, a common variant in low-density lipoprotein-related protein 2 (LRP2/Megalin) gene. Two other variants of LRP2, rs2229268 and rs3755166, are also found
Ming-Tsun Tsai et al.
Clinical kidney journal, 17(4), sfae065-sfae065 (2024-04-05)
Fetuin-A is implicated in the pathogenesis of vascular calcification in chronic kidney disease (CKD); however, the relationship between fetuin-A, histopathologic lesions and long-term kidney outcomes in patients with various types of kidney disease remains unclear. We measured urinary fetuin-A levels
Li-Jun Ma et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 300(5), F1203-F1213 (2011-03-04)
The mechanisms for increased risk of chronic kidney disease (CKD) in obesity remain unclear. The renin-angiotensin system is implicated in the pathogenesis of both adiposity and CKD. We investigated whether the angiotensin type 1 (AT(1)) receptor, composed of dominant AT(1a)
J R Korenberg et al.
Genomics, 22(1), 88-93 (1994-07-01)
Glycoprotein 330 (gp330) is a member of a family of receptors with structural similarities to the low-density lipoprotein receptor. Gp330 is expressed by a number of specialized epithelia, including renal proximal tubules, where it can mediate endocytosis of ligands such