Merck
SAB4200709
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw kolagenowitypu IV, mysie monoklonalne
clone col-94, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anty-kol4a1/kol4a2
Wybierz wielkość
100 μL
1940,00 zł
1940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1940,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
col-94, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
monkey, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
dot blot: suitable
electron microscopy: suitable
immunohistochemistry: 4-8 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded human tongue sections
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COL4A1(1282)
Opis ogólny
Przeciwciało przeciwko kolagenowi typu IV, mysie monoklonalne (izotyp mysiej IgG1) pochodzi z hybrydomy col-94, wytwarzanej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych ludzkim kolagenem typu IV. Kolagen typu IV (znany również jako COL4A) jest kluczowym składnikiem błon podstawnych (BM), który znajduje się na podstawowej powierzchni komórek nabłonkowych i śródbłonkowych i jest niezbędny dla wytrzymałości i polarności tkanek. Kolageny typu IV są kodowane przez trzy pary paralogicznych genów (COL4A1 do COL4A6).
Immunogen
ludzki kolagen typu IV
Zastosowanie
Przeciwciało antykolagenowe typu IV, mysie monoklonalne zostało użyte w immunohistochemii i dot-blottingu.
Działania biochem./fizjol.
Kolagen typu IV stanowi fizyczną barierę przed inwazją komórek. Proteoliza/degradacja kolagenu typu IV jest niezbędna do migracji komórek i inwazji komórek nowotworowych przez ECM do tkanek śródmiąższowych.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dynamic interplay between the collagen scaffold and tumor evolution
Egeblad M, et al.
Current Opinion in Cell Biology, 22(5), 697-706 (2010)
Debbie S Kuo et al.
Human molecular genetics, 21(R1), R97-110 (2012-08-24)
Heterotrimers composed of collagen type IV alpha 1 (COL4A1) and alpha 2 (COL4A2) constitute one of the most abundant components of nearly all basement membranes. Accordingly, mutations in COL4A1 or COL4A2 are pleiotropic and contribute to a broad spectrum of
Sarah N Mapelli et al.
Cancers, 12(1) (2020-01-16)
In this study, we extracted prostate cell-specific gene sets (metagenes) to define the epithelial differentiation status of prostate cancers and, using a deconvolution-based strategy, interrogated thousands of primary and metastatic tumors in public gene profiling datasets. We identified a subgroup