Przejdź do
MAK453
Zestaw do oznaczania S-transferazy glutationowej
Sufficient for 100 colorimetric tests
Synonim(y):
Zestaw testowy GST
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
1710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
input
cell lysate
tissue
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
neurological disorders, asthma; pulmonary disorders, diabetes; cancer; endocrinological disorders
storage temp.
−20°C
General description
S-transferaza glutationowa (GST) jest ważnym enzymem biorącym udział w detoksykacji, pomagając w usuwaniu szkodliwych substancji z komórek. Odgrywa kluczową rolę w metabolizowaniu szerokiej gamy związków, w tym leków, toksyn i czynników rakotwórczych, a także przyczynia się do procesów komórkowych, takich jak sygnalizacja i regulacja stanu zapalnego. Monitorowanie poziomów GST ma kluczowe znaczenie z kilku powodów: służy jako biomarker stresu komórkowego, wskazując na uszkodzenia spowodowane toksynami lub stresem oksydacyjnym; pomaga w diagnozowaniu i leczeniu różnych chorób, w tym raka i chorób wątroby; informuje o badaniach farmakologicznych poprzez ocenę skuteczności i toksyczności leków; i ułatwia monitorowanie środowiska, identyfikując zanieczyszczenie i potencjalne zagrożenia dla zdrowia. Ogólnie rzecz biorąc, monitorowanie poziomów GST zapewnia cenny wgląd w zdrowie komórkowe, stan choroby, metabolizm leków i narażenie środowiska, prowadząc do wczesnego wykrywania i zarządzania warunkami zdrowotnymi.
Application
Zestaw Glutathione S-transferase Assay Kit może być używany do:
  • Badania nad rakiem
  • Badania nad stresem oksydacyjnym
  • Badania metabolizmu
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania aktywności S-transferazy glutationowej w lizatach komórkowych, tkankach itp.
Biochem/physiol Actions
Zestaw Glutathione S-transferase Assay Kit opiera się na reakcji enzymatycznej GST pomiędzy GSH i substratem GST, CDNB (1-chloro-2,4-dinitrobenzen). Katalizowana przez GST formacja GS-DNB wytwarza tioeter dinitrofenylowy, który można wykryć spektrofotometrycznie przyA340 nm. Szybkość wzrostu absorbancji przyA340 nm jest wprost proporcjonalna do aktywności GST w próbce.
Features and Benefits
  • Wydajny i precyzyjny: Wymaga tylko 20 μL próbki i krótkiego 10-minutowego czasu reakcji przy jednoczesnym wykrywaniu poziomów S-transferazy glutationowej w zakresie od 2 do 80 U/L, oferując wygodę i czułość.
  • Kompatybilność z systemami o wysokiej wydajności: Łatwa integracja naszego zestawu z wysokowydajnymi systemami obsługi zapewnia płynne działanie i dokładne wyniki, zwiększając wydajność procesów laboratoryjnych.
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GRSACS0410CGP1
description
Sufficient for 100 colorimetric tests
description
Sufficient for 100 colorimetric tests
description
sufficient for 500 multiwell tests
description
Sufficient for 100 colorimetric tests
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
colorimetric
input
cell lysate
tissue
input
-
input
-
input
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
relevant disease(s)
neurological disorders, asthma; pulmonary disorders, diabetes; cancer; endocrinological disorders
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)