Kluczowe dokumenty
SAB4200658
Monoklonalny anty-EPS8
clone EPS8-2, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
DFNB102, substrat szlaku receptora naskórkowego czynnika wzrostu 8
Wybierz wielkość
1780,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1780,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
EPS8-2
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~90 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
flow cytometry: 10-20 μg/test using using A549 cells.
immunoblotting: 2.5-5 μg/mL using using whole extracts of HepG2 cells.
immunofluorescence: 10-20 μg/mL using using whole extracts of A549 cells.
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EPS8(2059)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblottingu
- immunoprecypitacja
- immunofluorescencji
- cytometrii przepływowej
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)