Merck
SAB4200654
Sigma-Aldrich
Monoklonalny anty-CHD1
clone 2F11H5, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F11H5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
flow cytometry: 5-10 μg/test using using HeLa cells
immunofluorescence: 20 μg/mL using using human HeLa cells.
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHD1(1105)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Monoklonalny anty-CHD1 (izotyp IgG2a szczura) pochodzi z hybrydomy 2F11H5 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i komórek węzłów chłonnych szczura immunizowanych syntetycznym peptydem. Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 1 (CHD1) jest zależnym od ATP czynnikiem remodelującym chromatynę, ulegającym ekspresji głównie w móżdżku i zwojach podstawy mózgu. Gen CHD1 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 5q15-q21.1. CHD1 składa się z dwóch chromodomen.
Specyficzność
Monoklonalny anty-CHD1 rozpoznaje ludzki CHD1.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w C-końcowym regionie ludzkiego CHD1.
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało Anti-CHD1 wytwarzane u szczurów może być stosowane w:
  • immunofluorescencji
  • cytometrii przepływowej
  • immunoblottingu
  • immunohistochemii
Działania biochem./fizjol.
Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 1 (CHD1) oddziałuje z trimetylowanymi resztami lizyny histonów i zmienia dostęp aparatu transkrypcyjnego do matrycy chromosomalnego DNA. CHD1 jest wymagany do utrzymania otwartej chromatyny i pluripotencji w embrionalnych komórkach macierzystych. Mutacja missense w genie CHD1 jest związana z zespołem Pilarowskiego-Bjornssona, a także z opóźnieniem mowy i dysmorfią twarzy.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Missense variants in the chromatin remodeler CHD1 are associated with neurodevelopmental disability
Pilarowski GO, et al.
Journal of medical Genetics, 55(8), 561-566 (2018)
Familial segregation of a 5q15-q21. 2 deletion associated with facial dysmorphism and speech delay
Zepeda-Mendoza
Clinical case reports, 7(6), 1154-1160 (2019)
Lena Ho et al.
Nature, 463(7280), 474-484 (2010-01-30)
New methods for the genome-wide analysis of chromatin are providing insight into its roles in development and their underlying mechanisms. Current studies indicate that chromatin is dynamic, with its structure and its histone modifications undergoing global changes during transitions in