Merck
SAB4200639
Sigma-Aldrich
Monoklonalny anty-DHX9/RHA
clone 8E3, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anty-ATP-zależnahelikaza RNA A, Anty-DDX9, Anty-DEAD/H(Asp-Glu-Ala-Asp/His) polipeptyd pudełkowy 9, Anty-DEAH(Asp-Glu-Ala-His) box helikaza 9, Anty-DEAH(Asp-Glu-Ala-His) polipeptyd pudełkowy 9, Anty-DEAHbox protein 9, Anty-DHX9, Anty-Ddx9, Anty-HEL-5, Anty-LKP, Anty-NDH2, Anty-NDHII, Anty-jądrowahelikaza DNA II (NDHII), Anty-mHEL-5, Antyjądrowahelikaza DNA II, Antyleukofizyna, Helikaza RNA A, RHA
Wybierz wielkość
100 μL
2370,00 zł
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2370,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8E3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, hamster, rat, bovine, canine, monkey, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 1-2 μg/mL using using whole extracts of HeLa cells.
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using using HeLa cells
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Monkey ... DHX9(715453)
canine ... DHX9(480032)
human ... DHX9(1660)
mouse ... Dhx9(13211)
rat ... Dhx9(304859)
Opis ogólny
DHX9 (DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box helicase 9), znana również jako helikaza RNA A, jądrowa helikaza DNA II (NDHII), należy do rodziny DExD/H nadrodziny helikaz 2, która wykazuje aktywność helikazy RNA i DNA w reakcji zależnej od ATP.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający N-końcowemu regionowi mysiego DHX9
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-DHX9/RHA produkowane u szczurów zostało użyte w immunoblottingu i immunofluorescencji.
Działania biochem./fizjol.
DHX9 (DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box helicase 9) bierze udział w metabolizmie RNA, w tym w rearanżacji struktury drugorzędowej RNA, interakcjach RNA-białko, obrocie RNA, biogenezie rybosomów, translacji i metabolizmie małych RNA. Uczestniczy w cyklach replikacji retrowirusów i innych wirusów RNA. DHX9 bierze udział w wielu etapach replikacji HIV-1, w tym w transkrypcji, eksporcie niesplecionego wirusowego RNA z jądra, translacji, montażu cząsteczek i odwrotnej transkrypcji.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
George W Owttrim
RNA biology, 10(1), 96-110 (2012-10-25)
Similar to proteins, RNA molecules must fold into the correct conformation and associate with protein complexes in order to be functional within a cell. RNA helicases rearrange RNA secondary structure and RNA-protein interactions in an ATP-dependent reaction, performing crucial functions
DExD/H box RNA helicases: multifunctional proteins with important roles in transcriptional regulation
Fuller-Pace FV
Nucleic Acids Research, 34(15), 4206-4215 (2006)