Merck
SAB4200551
Sigma-Aldrich
Anti-MST1R antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CD136, Anti-CDw136, Anti-MST1R variant RON30, Anti-MST1R variant RON62, Anti-Macrophage stimulating 1 receptor (c-met-related tyrosine kinase), Anti-PTK8, Anti-PTK8 protein tyrosine kinase 8, Anti-RON, Anti-RON variant E2E3, Anti-c-met-related tyrosine kinase, Anti-macrophage-stimulating protein receptor, Anti-p185-Ron
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~170 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of human HT-29 cells.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MST1R(4486)
rat ... Mst1r(300999)
Opis ogólny
Receptor białka stymulującego makrofagi (MST1R) jest receptorem powierzchniowym dla białka stymulującego makrofagi (MSP) o aktywności kinazy tyrozynowej. Jest to heterodimer dwusiarczkowych podjednostek α i β, generowany przez proteolityczne rozszczepienie jednołańcuchowego prekursora. MST1R ulega ekspresji na nabłonku rzęskowym aparatu transportu śluzowo-rzęskowego płuc. Należy do rodziny receptorowych kinaz tyrozynowych MET. MST1R znajduje się na ludzkim chromosomie 3p21.31.
Specyficzność
Anty-MST1R rozpoznaje ludzki MST1R.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający wewnętrznemu regionowi ludzkiego MST1R, sprzężony z KLH. Odpowiednia sekwencja jest identyczna u szczura i różni się o 2 aminokwasy u myszy.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-MST1R wytwarzane u królika może być stosowane w immunoblottingu.
Działania biochem./fizjol.
Receptor białka stymulującego makrofagi (MST1R) bierze udział w procesie nowotworzenia. MST1R wraz z MSP jest zaangażowany w obronę gospodarza. Mutacja MST1R jest związana z rakiem piersi, pęcherza moczowego, płuc, okrężnicy, prostaty, jajnika i trzustki. Zwiększony poziom MST1R obserwuje się w agresywnych nowotworach ze słabą przeżywalnością pacjentów.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Selection and evolution in the genomic landscape of copy number alterations in ductal carcinoma in situ (DCIS) and its progression to invasive carcinoma of ductal/no special type: a meta-analysis
Rane S U, et al.
Breast Cancer Research and Treatment, 153(1), 101-121 (2015)
An unusual function of RON receptor tyrosine kinase as a transcriptional regulator in cooperation with EGFR in human cancer cells
Liu H S, et al.
Carcinogenesis, 31(8), 1456-1464 (2010)
Expression of the recepteur d'originenantais receptor tyrosine kinase in non-small cell lung cancer and its clinical significance
Han W, et al.
Chinese Medical Journal (English Edition), 125(6), 1110-1114 (2012)
Daniel V T Catenacci et al.
Cancer biology & therapy, 12(1), 9-46 (2011-05-06)
RON (MST1R) is one of two members of the MET receptor tyrosine kinase family, along with parent receptor MET. RON has a putative role in several cancers, but its expression and function is poorly characterized in gastroesophageal adenocarcinoma. A recognized