Kluczowe dokumenty
SAB4200454
Anti-FUS antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ALS6, Anti-CHOP, Anti-FUS-CHOP, Anti-FUS1, Anti-TLS, Anti-TLS/CHOP, Anti-hnRNP-P2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~68 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using formalin-fixed paraffin embedded rat colon.
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using HeLa cells.
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using using lysates of Jurkat cells.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FUS(2521)
rat ... Fus(317385)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
- immunohistochemii
- immunoblotting
- immunofluorescencja
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)