Merck
SAB4200451
Sigma-Aldrich
Anti-NMD3 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-60S Ribosomal export protein NMD3, Anti-CGI-07, Anti-NMD3 homolog (S. cerevisiae)
Wybierz wielkość
200 μL
2160,00 zł
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2160,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~58 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using human HeLa cells.
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing mouse NMD3.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NMD3(51068)
mouse ... Nmd3(97112)
rat ... Nmd3(310512)
Opis ogólny
Adaptor eksportu rybosomu NMD3 (NMD3) jest adaptorem eksportu podjednostki 60S przez receptor eksportu CRM1 (XPO1). U człowieka C-końcowa domena NMD3 zawiera zależny od CRM1 bogaty w leucynę sygnał eksportu jądrowego (NES) i sygnał lokalizacji jądrowej (NLS). Dwa centra wiążące cynk i domena wiążąca rybosom tworzą domenę N-końcową.
Immunogen
Peptyd odpowiadający wewnętrznemu regionowi ludzkiego NMD3, sprzężony z KLH. Odpowiednia sekwencja jest identyczna u myszy, szczurów, małp, bydła i psów.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-NMD3 produkowane u królików zostało użyte w immunoblottingu[1] i immunofluorescencji.
Działania biochem./fizjol.
Adaptor eksportu rybosomów NMD3 (NMD3) jest wysoce konserwowanym nukleocytoplazmatycznym białkiem wahadłowym, niezbędnym do jądrowego eksportu podjednostek rybosomalnych 60S.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Coordinated nuclear export of 60S ribosomal subunits and NMD3 in vertebrates
Trotta CR, et al.
The Embo Journal, 22(11), 2841-2851 (2003)
Characterization of the nuclear export adaptor protein Nmd3 in association with the 60S ribosomal subunit
Sengupta J, et al.
The Journal of Cell Biology, 189(7), 1079-1086 (2010)
Baoyan Bai et al.
Nucleus (Austin, Tex.), 4(4), 315-325 (2013-06-21)
CRM1 is an export factor that together with its adaptor NMD3 transports numerous cargo molecules from the nucleus to cytoplasm through the nuclear pore. Previous studies have suggested that CRM1 and NMD3 are detected in the nucleolus. However, their localization