Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
WH0002194M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FASN antibody produced in mouse
clone 3F2-1F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FAS, Anti-MGC14367, Anti-MGC15706, Anti-OA519, Anti-fatty acid synthase
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F2-1F3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FASN(2194)
Opis ogólny
Enzym kodowany przez ten gen jest białkiem wielofunkcyjnym. Jego główną funkcją jest katalizowanie syntezy palmitynianu z acetylo-CoA i malonylo-CoA, w obecności NADPH, do długołańcuchowych nasyconych kwasów tłuszczowych. W niektórych liniach komórek nowotworowych stwierdzono, że białko to jest połączone z receptorem estrogenowym alfa (ER-alfa), w którym N-koniec FAS jest połączony w ramce z C-końcem ER-alfa. (dostarczone przez RefSeq)
FASN (syntaza kwasów tłuszczowych) koduje enzym syntazy kwasów tłuszczowych (FAS). Gen ten znajduje się na ludzkim chromosomie 17.
Immunogen
FASN (AAH07909, 1 a.a. ~ 439 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MSTNDTIVSGTLPQRMASCLEVLDLFLNQPHMVLSSFVLAEKAAAYRDRDSQRDLVEAVAHILGIRDLAAVNLDSSLADLGLDSLMSVEVRQTLERELNLVLSVREVRQLTLRKLQELSSKADEASELACPTPKEDGLAQQQTQLNLRSLLVNPEGPTLMRLNSVQSSERPLFLVHPIEGSTTVFHSLASGLSIPTYGLQCTRAAPLDSIHSLAAYYIDCIRQVQPEGPYRVAGYSYGACVAFEMCSQLQAQQSPAPTHNSLFLFDGSPTYVLAYTQSYRAKLTPGCEAEAETEAICFFVQQFTDMEHNRVLEALLPLKGLEERVAAAVDLIIKSHQGLDRQELSFAARSFYYKLRAAEQYTPKAKYHGNVMLLRAKTGGAYGEDLGADYNLSQVCDGKVSVHVIEGDHRTLLEGSGLESIISIIHSSLAEPRVSVREG
Działania biochem./fizjol.
FASN (syntaza kwasów tłuszczowych) jest niezbędna do syntezy kwasów tłuszczowych de novo . Odgrywa główną rolę w neowaskularyzacji glejaka. Produkt tego genu pomaga w produkcji kwasów tłuszczowych z acetylo-CoA i malonylo-CoA. Brak FASN może blokować migrację, inwazję i gojenie komórek raka wątroby poprzez zmniejszenie HIF-1α (czynnik indukowany hipoksją 1-α) i IGFBP1 (białko wiążące insulinopodobny czynnik wzrostu-1).
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effects of fatty acid synthase inhibitors on lymphatic vessels: an in vitro and in vivo study in a melanoma model
Bastos DC, et al.
Laboratory Investigation; a Journal of Technical Methods and Pathology (2017)
Inhibition of FASN suppresses migration, invasion and growth in hepatoma carcinoma cells by deregulating the HIF-1?/IGFBP1 pathway
Gong J, et al.
International Journal of Oncology, 50(3), 883-892 (2017)
FASN, dietary fat intake, and risk of uterine leiomyomata in the Black Women's Health Study
Wise LA, et al.
Fertility and Sterility, 106(5), 1136-1141 (2016)
Alec G Trub et al.
Nature communications, 13(1), 2542-2542 (2022-05-11)
Statins are a class of drug widely prescribed for the prevention of cardiovascular disease, with pleiotropic cellular effects. Statins inhibit HMG-CoA reductase (HMGCR), which converts the metabolite HMG-CoA into mevalonate. Recent discoveries have shown HMG-CoA is a reactive metabolite that
Inhibition of fatty acid synthase suppresses neovascularization via regulating the expression of VEGF-A in glioma
Zhou Y, et al.
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, 142(12), 2447-2459 (2016)