SAB4200347
Anti-Nestin (C-terminal region) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Nbla00170
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~300 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1.5 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using mouse P19 cells.
western blot: 2-4 μg/mL using lysates of HEK293T cells over-expressing rat nestin.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NES(10763)
mouse ... Nes(18008)
rat ... Nes(25491)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- immunofluorescence
- Proximity ligation assay
- immunohistofluorescence staining
- immunofluorescence labeling
- immunoblotting