Kluczowe dokumenty
SAB4200394
Anti-Nestin (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-NES
Wybierz wielkość
697,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
697,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~300 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.5 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using mouse P19 cells
western blot: 2-4 μg/mL using lysates of HEK293T cells over-expressing rat nestin.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Nes(18008)
rat ... Nes(25491)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)