Kluczowe dokumenty
SAB4200287
Anti-Actin, Muscle specific antibody, Mouse monoclonal
clone HHF-35, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HHF-35, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~42 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, bovine, canine, chicken, human, mouse, hamster, monkey
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunocytochemistry: 2-4 μg/mL using A10 cells
immunohistochemistry: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using A10 cell extracts
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACTB(60)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie