Merck
SAB4200226
Sigma-Aldrich
Anti-PGC-1α(N-terminal) antibody produced in rabbit
enhanced validation
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-LEM6, Anti-PGC1, Anti-Peroxisome proliferator-activated receptor gamma, coactivator 1 alpha, PPARGC1A
Wybierz wielkość
200 μL
2400,00 zł
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2400,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~120 kDa
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
western blot: 1-2 μg/mL using HEK293-T cells expressing human PGC-1α
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
PPARG coactivator 1 α (PPARGC1A), a master transcriptional coactivator is a 91kDa multifunctional regulatory factor, encoded by the gene mapped to human chromosome 4p15.1. The encoded protein is mainly expressed in heart, skeletal muscle and kidney.
Zastosowanie
Anti-PGC-1α(N-terminal) antibody produced in rabbit has been used in immunoblotting.
Działania biochem./fizjol.
PPARG coactivator 1 α (PPARGC1α) integrates and regulates several metabolic pathways in response to external stimuli. PGC-1α regulates adaptive thermogenesis in brown adipose tissue and insulin signaling in skeletal muscle by activation of central metabolic and energy-related genes. It has a central role in the regulation of liver gluconeogenesis, β-oxidation of fatty acids and ketogenesis, by coactivation of key enzymes in the metabolic pathway, indicating that PGC-1α plays an important role as a global regulator of liver metabolism during fasting. PGC-1a is also a potent activator of mitochondrial biogenesis by coactivation of estrogen related receptor α(ERRα), nuclear respiratory factors (NRF)-1 and NRF-2. PGC-1a has been shown to suppress the generation of reactive oxygen species (ROS) and neurodegeneration by protecting neuronal cells from oxidative stress-mediated death. PGC-1α has been recently proposed to control muscle plasticity, to suppress broad inflammatory response and mediate the beneficial aspects of exercise.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
PGC-1 coactivators in the control of energy metabolism
Liu C, et al.
Acta biochimica et biophysica Sinica, 43(4), 248-248 (2011)
Suppression of reactive oxygen species and neurodegeneration by the PGC-1 transcriptional coactivators
St-Pierre J, et al.
Cell, 127(2), 397-408 (2006)
PGC-1alpha, glucose metabolism and type 2 diabetes mellitus
Wu H, et al.
The Journal of Endocrinology, 229(3), 99-115 (2016)
PGC-1alpha downstream transcription factors NRF-1 and TFAM are genetic modifiers of Huntington disease
Taherzadeh-FE, et al.
Mol. Neurodegener., 6, 32-32 (2011)