SAB1411910
ANTI-PPARGC1A antibody produced in mouse
clone 3B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
LEM6, PGC-1(alpha), PGC-1v, PGC1, PPARGC1A
Wybierz wielkość
2220,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2220,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 37.84 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPARGC1A(10891)
Opis ogólny
Immunogen
Sekwencja
TRTELRDRFEVFGEIEECTVNLRDDGDSYGFITYRYTCDAFAALENGYTLRRSNETDFELYFCGRKQFFKSNYADLDSNSDDFDPASTKSKYDSLDFDSLLKEAQRSLRR.
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)