Kluczowe dokumenty
SAB4200141
Anti-Rictor antibody produced in rabbit
~1-2 μg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
ANTI-Pianissimo, ANTI-Rapamycin-insensitive companion of mTOR, ANTI-TORC2-specific protein AVO3, Anti-RPTOR independent companion of MTOR, complex 2, AVO3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~190 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1-2 μg/mL
metody
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using a working concentration of 5-10 ug/mL is recommended using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded rat testis sections and biotin / ExtrAvidin Peroxidase staining system.
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using a working amount of 5-10 μg is recommended using lysates of human HeLa cells.
western blot: 1-2 μg/mL using a working concentration of 1-2 μg/mL is recommended using whole extracts of mouse C2C12 cells.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RICTOR(253260)
mouse ... rictor(78757)
rat ... rictor(310131)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)