Merck
SAB4200100
Sigma-Aldrich
Anti-ATG13 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Przeciwciało ATG13 - przeciwciało anty-ATG13 produkowane u królików, Przeciwciało Atg13
Wybierz wielkość
200 μL
1582,00 zł
1582,00 zł
Cena katalogowa2260,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
1582,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1582,00 zł
Cena katalogowa2260,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~65 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HeLa cells and 0.5-1 μg/mL using whole extracts of mouse 3T3 or rat PC12 cells.
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KIAA0652(9776)
Opis ogólny
Białko związane z autofagią 13 (Atg13) jest mapowane na ludzki chromosom 11p11.2. Składa się z domeny HORMA (Hop1, Rev7 i MAD2).
Specyficzność
Anty-Atg13 rozpoznaje ludzki, mysi i szczurzy Atg13.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-ATG13 produkowane u królików zostało użyte w immunoblottingu[1] i mikroskopii immunofluorescencyjnej.
Działania biochem./fizjol.
Białko związane z autofagią 13 (Atg13) jest niezbędne do tworzenia autofagosomów w komórkach ssaków. Atg13 tworzy stabilny kompleks z ULK1 (Unc-51 Like Autophagy Activating Kinase 1) i białkiem oddziałującym z rodziną FAK o masie 200 kDa (FIP200). Ssaczy cel rapamycyny (mTOR) oddziałuje z tym kompleksem w sposób zależny od składników odżywczych i fosforyluje Atg13 i ULK1, co sugeruje, że mTOR reguluje autofagię poprzez kompleks ULK1-Atg13-FIP200.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 °C. W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania, zamrażać w porcjach roboczych w temperaturze -20 °C. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania ani przechowywania w zamrażarkach "bezszronowych". Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczenia robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Physical and neurobehavioral determinants of reproductive onset and success
Day FR, et al.
Nature Genetics, 48(6), 617-617 (2016)
Autophagosome formation is initiated at phosphatidylinositol synthase-enriched ER subdomains
Nishimura T, et al.
The Embo Journal, 36(12), 1719-1735 (2017)
Di Ge et al.
Autophagy, 10(6), 957-971 (2014-06-01)
MTOR, a central regulator of autophagy, is involved in cancer and cardiovascular and neurological diseases. Modulating the MTOR signaling balance could be of great significance for numerous diseases. No chemical activators of MTOR have been found, and the urgent challenge
Selective Autophagy of Mitochondria on a Ubiquitin-Endoplasmic-Reticulum Platform
Zachari M, et al.
Developmental Cell (2019)
Systematic analysis of ATG13 domain requirements for autophagy induction
Wallot-Hieke N, et al.
Autophagy, 14(5), 743?763-743?763 (2018)