Kluczowe dokumenty
SAB4200078
Anti-Coronin-1A (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CLABP, Anti-CLIPINA (coronin-like protein A), Anti-CORO1A, Anti-HCORO1, Anti-TACO (tryptophane aspartate-containing coat protein), Anti-p57
Wybierz wielkość
2310,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2310,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~57 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1.5 mg/mL
metody
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using Jurkat cell lysates, or lysates of mouse brain (S1 fraction) or rat spleen (S1 fraction)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CORO1A(11151)
mouse ... Coro1a(12721)
rat ... Coro1a(155151)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)