Kluczowe dokumenty
SAB4200047
Anti-BRD7 antibody, Rat monoclonal
clone BRM 2D3, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-BP75, Anti-Bromodomain containing 7, Anti-CELTIX1, Anti-NAG4, Monoclonal Anti-BRD7 antibody produced in rat
Wybierz wielkość
1778,00 zł
Cena katalogowa2540,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
1778,00 zł
Cena katalogowa2540,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
BRM 2D3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~80 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, monkey, human, bovine, canine
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa cells extract
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BRD7(29117)
Opis ogólny
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunoprecypitacja
- immunocytochemia
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)