Kluczowe dokumenty
SAB4200025
Anti-VPS4 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Vacuolar protein sorting 4
Wybierz wielkość
2310,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2310,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~50 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using lysates of human HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse 3T3 or rat NRK cells
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VPS4A(27183)
mouse ... Vps4a(116733)
rat ... Vps4a(246772)
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
- immunoprecypitacja
- immunofluorescencji mikroskopii konfokalnej
- immunohistochemia
- western blotting
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)