Kluczowe dokumenty
SAB3701367
Sigma-Aldrich
Anti-Human IgG (H+L), highly cross adsorbed antibody produced in donkey
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
1 MG
1070,00 zł
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1070,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
donkey
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Specyficzność
Ten produkt został przygotowany z monospecyficznej surowicy odpornościowej metodą chromatografii immunopowinowactwa z użyciem ludzkich IgG sprzężonych z kulkami agarozowymi, a następnie adsorpcji na fazie stałej w celu usunięcia wszelkich niepożądanych reaktywności. Test immunoelektroforezy doprowadził do powstania pojedynczego łuku precypitacyjnego przeciwko surowicy anty-osła, ludzkiej IgG i ludzkiej surowicy. Nie zaobserwowano reakcji przeciwko białkom surowicy bydła, kurczaka, kozy, świnki morskiej, chomika, konia, myszy, królika, szczura i owcy. Swoistość została potwierdzona testem ELISA.
Immunogen
Ludzka IgG cała cząsteczka
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)