Kluczowe dokumenty
SAB3700785
Sigma-Aldrich
Anti-Ferret IgA (α-chain specific) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
ferret
stężenie
1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunoglobulina A (IgA) należy do rodziny immunoglobulin. Występuje w dwóch podklasach, tj. IgA1 i IgA2. IgA1 ma wydłużony zawias z powodu wstawienia zduplikowanego odcinka aminokwasów, podczas gdy IgA2 nie ma tego. IgA występuje jako monomer lub dimer w postaci wydzielanej. Dimeryczna IgA ma masę cząsteczkową 390 kDa. Przeciwciało to może tworzyć multimery, a jego polimeryzacja jest niezbędna do transportu przez nabłonek. IgA ma kluczowe znaczenie jako pierwsza linia obrony. Ograniczone trawienie przy użyciu papainy rozszczepia przeciwciało na trzy fragmenty, z których dwa są identyczne i zawierają aktywność wiązania antygenu. Są one znane jako fragmenty wiążące antygen (Fab). Trzeci fragment nie posiada aktywności wiązania antygenu i jest znany jako fragment krystalizowalny (Fc). Wchodzi on w interakcje z komórkami i cząsteczkami efektorowymi. Łańcuchy ciężki i lekki są zwinięte w domeny globularne. VH, Cα1, Cα2 i Cα3 to cztery domeny w każdym łańcuchu ciężkim, a VL i CL to dwie domeny w każdym łańcuchu lekkim. IgA znajduje się w śluzie, łzach i mleku.
Specyficzność
Ten produkt został przygotowany z monospecyficznej surowicy odpornościowej metodą chromatografii immunopowinowactwa z użyciem Ferret IgA sprzężonej z kulkami agarozowymi, a następnie adsorpcji w fazie stałej w celu usunięcia wszelkich niepożądanych reaktywności. W wyniku testu immunoelektroforezy uzyskano pojedynczy łuk precypitacyjny przeciwko surowicy anty-koziej, IgA fretki i surowicy fretki. Nie zaobserwowano reakcji przeciwko Ferret IgG lub Ferret IgM. Swoistość została potwierdzona testem ELISA przy mniej niż 1% reaktywności krzyżowej wobec innych izotypów łańcucha ciężkiego lub lekkiego fretki.
Immunogen
Fretkowy łańcuch ciężki IgA alfa
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Dostarczane w 0,1 M boranie sodu, 0,075 M chlorku sodu, 0,005 M EDTA, pH 8,0
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Structure and function relationships in IgA
JM Woof and MW Russel
Mucosal Immunology, 4, 590-597 (2011)
The function of immunoglobulin A in immunity.
Woof JM and Kerr MA.
Journal of pathogens, 208(2), 270-282 (2006)