Kluczowe dokumenty
SAB3700284
Sigma-Aldrich
Anti-goat IgG (H+L)-Peroxidase antibody produced in donkey
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
HRP
Wybierz wielkość
2 MG
1200,00 zł
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 MG
1200,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
donkey
Poziom jakości
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
goat
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunoglobulina ma dwa łańcuchy ciężkie i dwa łańcuchy lekkie połączone wiązaniem dwusiarczkowym. Pomaga głównie w obronie immunologicznej. Jest to glikoproteina. IgG jest główną klasą immunoglobulin. Immunoglobulina G (IgG) uczestniczy w nadwrażliwości typu II i typu III. Kozia IgG ma dwie podklasy - IgG1 i IgG2.
Specyficzność
Ten produkt został przygotowany z monospecyficznej surowicy odpornościowej metodą chromatografii immunopowinowactwa przy użyciu koziej IgG sprzężonej z kulkami agarozowymi. W wyniku testu immunoelektroforezy uzyskano pojedynczy łuk precypitacyjny przeciwko anty-peroksydazie, anty-surowicy osła, koziej IgG i koziej surowicy.
Immunogen
Cała cząsteczka koziej IgG
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Rekonstytucja
Rozpuścić w 1,0 ml wody dejonizowanej (lub równoważnej).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Specific IgG for cat allergens in patients with allergic conjunctivitis
Miyama A, et al.
International Ophthalmology (2015)
Kota Sato et al.
The Tohoku journal of experimental medicine, 263(2), 151-160 (2024-04-04)
Activated microglia contribute to many neuroinflammatory diseases in the central nervous system. In this study, we attempted to identify an anti-inflammatory compound that could suppress microglial activation. We performed high-throughput screening with a chemical library developed at our institute. We
Raminder Singh et al.
Gut microbes, 15(1), 2163838-2163838 (2023-01-20)
Conflicting evidence exists on the association between consumption of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and symptomatic worsening of inflammatory bowel disease (IBD). We hypothesized that the heterogeneous prevalence of pathobionts [e.g., adherent-invasive Escherichia coli (AIEC)], might explain this inconsistent NSAIDs/IBD correlation.
Nina M Alyoshina et al.
International journal of molecular sciences, 24(14) (2023-07-29)
Serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT) is known to be a regulator of oocyte maturation in a large number of animal species. In maturing mammalian oocytes, the accumulation of exogenous, maternal serotonin occurs due to the activity of the membrane transporter SERT. In