SAB3700454
Anti-HAMSTER IgG (H+L)-Peroxidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
HRP
Wybierz wielkość
1110,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1110,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
hamster
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Specyficzność
Immunogen
Właściwości fizyczne
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)