Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB3501285
Sigma-Aldrich
Anty-PACS1
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PACS1(55690)
Opis ogólny
Kwaśne białko sortujące klaster fosfofuryny 1 (PACS1) należy do rodziny cytozolowych białek łącznikowych PACS, które lokalizują różne białka błonowe w sieci trans-Golgiego (TGN) (1,2). Mutacje w PACS1 powodują defekty w migracji grzebienia czaszkowo-nerwowego podczas wczesnego rozwoju, prowadząc do rozpoznawalnego zespołu niepełnosprawności intelektualnej. PACS1, wraz z pokrewnym białkiem PACS2, odgrywa również rolę w pośredniczonej przez HIV-1 Nef regulacji w dół cząsteczek MHC-I na powierzchni komórki do TGN, umożliwiając w ten sposób HIV-1 uniknięcie nadzoru immunologicznego.
Immunogen
Przeciwciało PACS1 zostało wyhodowane przeciwko 17 aminokwasowemu peptydowi w pobliżu centrum ludzkiego PACS1. Immunogen znajduje się w obrębie aminokwasów 430 - 480 PACS1.
Zastosowanie
Przeciwciało PACS1 może być stosowane do wykrywania PACS1 metodą Western blot w stężeniu 1 - 2 μg/ml. Przeciwciało może być również stosowane do immunohistochemii od 2 μg / ml Do immunofluorescencji od 20 μg / ml. Przeciwciało zweryfikowane: Western Blot w próbkach szczurów; Immunohistochemia w próbkach myszy i Immunofluorescencja w próbkach ludzkich i mysich. Wszystkie inne zastosowania i gatunki nie zostały jeszcze przetestowane.
Postać fizyczna
Dostarczany w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)