Kluczowe dokumenty
SAB3501187
Sigma-Aldrich
Anti-DC-SIGN antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD209(30835)
Opis ogólny
Przeciwciało DC-SIGN: Niedawno stwierdzono, że komórki dendrytyczne (DC), które kontrolują odpowiedzi immunologiczne, wychwytują i transportują HIV z obszaru błony śluzowej do odległych węzłów chłonnych, gdzie DC przekazują HIV limfocytom T CD4+. DC zwiększają również ilość wirusa i wydłużają czas jego infekcyjności. Wiele szczepów HIV-1, HIV-2 i SIV wiąże się z DC poprzez DC-SIGN. ICAM-3 jest naturalnym ligandem dla DC-SIGN. Niedawno zidentyfikowano homolog DC-SIGN (określany jako DC-SIGNR, L-SIGN i DC-SIGN2). DC-SIGN tworzy nową rodzinę genów z DC-SIGNR i wieloma alternatywnie splicowanymi izoformami DC-SIGN i DC-SIGNR. Ekspresję DC-SIGN stwierdzono w tkankach błony śluzowej, w tym w łożysku, jelicie cienkim i odbytnicy.
Immunogen
Przeciwciało DC-SIGN zostało wyhodowane przeciwko syntetycznemu peptydowi odpowiadającemu 21 aminokwasom w pobliżu centrum ludzkiego DC-DIGN. Immunogen znajduje się w ostatnich 50 aminokwasach DC-SIGN.
Zastosowanie
Przeciwciało DC-SIGN może być stosowane do wykrywania DC-SIGN metodą Western blot w stężeniu od 1 do 2 μg/ml. Przeciwciało może być również stosowane do immunohistochemii od 10 μg / ml. W przypadku immunofluorescencji należy rozpocząć od 20 μg / ml. Przeciwciało zatwierdzone: Western Blot w próbkach pobranych od ludzi; Immunohistochemia w próbkach pobranych od ludzi i Immunofluorescencja w próbkach pobranych od ludzi. Wszystkie inne zastosowania i gatunki nie zostały jeszcze przetestowane.
Postać fizyczna
Dostarczany w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)