MABF3061
Anti-SARS-CoV-2 S1 domain Antibody, clone R52
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
R52, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 141.18 kDa
observed mol wt ~170 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
SARS coronavirus
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
SARS virus ... S(43740568)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting with recombinant SARS-CoV-2 spike protein.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant SARS-CoV-2 spike protein.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SARS-CoV-2 spike protein in Western Blotting applications (Guo, Y., et al. (2021). J. Biol. Chem. 296:100346).
ELISA Analysis: A representative lot detected SARS-CoV-2 spike protein in ELISA applications (Guo, Y., et al. (2021). J. Biol. Chem. 296:100346).
ELISA Analysis: Various dilutions of this antibody detected recombinant Spike glycoprotein of SARS-CoV-2.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2