Kluczowe dokumenty
SAB3500816
Sigma-Aldrich
Anti-CMPK2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
100 μG
2180,00 zł
2180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1064
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2180,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1064
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 49 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CMPK2(129607)
Opis ogólny
Kinaza monofosforanu cytydyny/urydyny 2 (CMPK2) ulega ekspresji w mitochondriach. Białko Cmpk2 jest podobne do kinazy tymidylanowej niż do cytozolowej Cmpk1. Cmpk2 ma domenę kinazy tymidylanowej, a domena C-końcowa zawiera wszystkie motywy konsensusu: pętlę P (motyw A wiążący ATP/GTP), domenę LID (domena lipazy), pętlę wiążącą zasadę adeninową, miejsce katalityczne i potencjalne miejsce wiązania substratu. W ludzkim chromosomie gen jest zlokalizowany na 2p25.2.
Działania biochem./fizjol.
Cmpk2 wykorzystuje ATP (trifosforan adenozyny) jako donor fosforanu do fosforylacji dUMP (monofosforan deoksyurydyny), dCMP (monofosforan deoksycytydyny), CMP (monofosforan cytozyny) i UMP (monofosforan urydyny). Kolejność specyficzności substratowej dla Cmpk2 to UMP, najwyższy, a następnie dCMP, CMP i UMP. Cmpk2 fosforyluje również monofosforanowe analogi nukleozydów ddC (zalcitabina), dFdC (gemcytabina), araC (vidarabina), BVDU (brywudyna) i FdUrd (fluorodeoksyurydyna). Ekspresja Cmpk2 występuje w komórkach białaczkowych, takich jak przewlekła białaczka szpikowa K-562 i białaczka limfoblastyczna MOLT-4, co sugeruje jej patofizjologię. Aktywność katalityczna Cmpk2 jest podobna do ludzkiej kinazy adenylanowej 9.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500816.
Postać fizyczna
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Human UMP-CMP kinase 2, a novel nucleoside monophosphate kinase localized in mitochondria
Xu Y, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 283(3), 1563-1571 (2008)
Marjan Amiri et al.
The international journal of biochemistry & cell biology, 45(5), 925-931 (2013-02-19)
Adenylate kinases regulate adenine nucleotide levels and are present in different intracellular compartments. These enzymes also participate in the activation of pharmacologically active nucleoside and nucleotide analogs. We have in the present study identified the ninth isoform of the adenylate