Kluczowe dokumenty
SBP3500816
Sigma-Aldrich
CMPK2 Blocking Peptide for SAB3500816
Wybierz wielkość
0.05 MG
377,00 zł
377,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
0.05 MG
377,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
reaktywność gatunkowa:
human, mouse, rat
application:
citations:
377,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
200 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Immunogen
19 amino acids near the carboxy terminus of human CMPK2.
Zastosowanie
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Powiązanie
This peptide blocks the action of antibody SAB3500816.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)