Kluczowe dokumenty
SAB3500449
Sigma-Aldrich
Anti-LIMP2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CD36L2, Anti-Lysosomal integral membrane protein 2, Anti-SCARB2, Anti-SR-B2, Anti-Scavenger receptor class B member 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 53 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SCARB2(950)
Opis ogólny
Lizosomalne integralne białko błonowe typu 2 (LIMP2) jest N-glikozylowanym białkiem transbłonowym typu III. Składa się z domeny lumenalnej, dwóch domen transmembranowych i domeny cytoplazmatycznej. LIMP2 należy do rodziny białek receptora zmiatacza CD36 i występuje obficie w lizosomie. Gen LIMP2 znajduje się na ludzkim chromosomie w pozycji 4q21.1.
Immunogen
Przeciwciało LIMP2 zostało wyhodowane przeciwko 16 aminokwasowemu peptydowi znajdującemu się w pobliżu centrum ludzkiego LIMP2.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-LIMP2 wyprodukowane u królika zostało użyte w immunofluorescencji (1:100) i western blottingu.
Działania biochem./fizjol.
Lizosomalne integralne białko błonowe typu 2 (LIMP2) wiąże się z β-glukocerebrozydazą. Mutacje w genie LIMP 2 są związane z zespołem mioklonii czynnościowej i niewydolności nerek, śmiertelnym autosomalnym zaburzeniem recesywnym. Wyższe poziomy LIMP2 prowadzą do powiększenia wczesnych lub późnych endosomów/lizosomów. Nadekspresja LIMP2 jest związana z upośledzeniem endocytotycznego transportu błonowego.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500449.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wo-Tu Tian et al.
Seizure, 57, 80-86 (2018-04-02)
To describe the clinical and genetic features of a Chinese progressive myoclonus epilepsy (PME) patient related with SCARB2 mutation without renal impairment and review 27 SCARB2-related PME patients from 11 countries. The patient was a 27-year-old man with progressive action
LIMP-2 is a receptor for lysosomal mannose-6-phosphate-independent targeting of beta-glucocerebrosidase.
Reczek, et al.
Cell, 131, 770-783 (2017)
Judith Blanz et al.
Human molecular genetics, 19(4), 563-572 (2009-11-26)
Action myoclonus-renal failure syndrome (AMRF) is caused by mutations in the lysosomal integral membrane protein type 2 (LIMP-2/SCARB2). LIMP-2 was identified as a sorting receptor for beta-glucocerebrosidase (beta-GC), which is defective in Gaucher disease. To date, six AMRF-causing mutations have
Abolfazl Yari et al.
Neurological sciences : official journal of the Italian Neurological Society and of the Italian Society of Clinical Neurophysiology (2021-03-28)
Progressive myoclonic epilepsy-4 with or without renal failure (EPM4) is a rare neurological autosomal recessive disorder caused by mutations in SCARB2 gene. In this study, we described clinical features and genetic causes of an Iranian family with two affected individuals