Kluczowe dokumenty
ABF199
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-TIM-1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Hepatitis A virus cellular receptor 1, HAVcr-1, Kidney injury molecule 1, KIM-1, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 1, TIMD-1, T-cell membrane protein 1, TIM-1, TIM, KIM1, TIM1, TIMD1
Wybierz wielkość
100 μG
1740,00 zł
1740,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1740,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1740,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HAVCR1(26762)
Opis ogólny
Białko 1 zawierające domenę immunoglobuliny i mucyny komórek T (TIMD-1, TIM-1, TIM, TIM1, TIMD1), znane również jako receptor komórkowy 1 wirusa zapalenia wątroby typu A (HAVcr-1) i cząsteczka uszkodzenia nerek 1 (KIM-1, KIM1), może odgrywać ważną rolę w rozwoju komórek pomocniczych T oraz regulacji astmy i chorób alergicznych. W przypadku zakażenia ludzkim wirusem zapalenia wątroby typu A (HHAV), TIM-1 działa jako receptor powierzchniowy dla wirusa, przez który wirus zapalenia wątroby typu A może dostać się do komórki. Dodatkowe dowody sugerują, że może on odgrywać rolę w uszkodzeniu i naprawie nerek. TIM-1 ulega szerokiej ekspresji, z najwyższymi poziomami w nerkach i jądrach. Jest również wyrażany przez aktywowane limfocyty T CD4 + podczas rozwoju odpowiedzi limfocytów T pomocniczych. Ponadto TIM-1 ulega ekspresji na komórkach pomocniczych T 2 (Th2) układu odpornościowego, a po związaniu swojego naturalnego liganda TIM-4 stymuluje ekspansję komórek T i produkcję cytokin w odpowiedzi na prowokację wirusową.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje N-koniec TIM-1.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowi ludzkiego TIM-1.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: 10 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło TIM-1 w ludzkiej tkance macicy.
Analiza immunofluorescencyjna: 20 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło TIM-1 w ludzkiej tkance macicy.
Przeciwciało anty-TIM-1 jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które jest skierowane przeciwko immunoglobulinie komórek T i białku zawierającemu domenę mucyny 1 i zostało przetestowane w Western blotting, IHC i immunofluorescencji.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Jakość
Evaluated by Western Blotting in human uterus tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TIM-1 in 15 µg of human uterus tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~48 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat tkanki macicy ludzkiej
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiangcheng Xiao et al.
Experimental and therapeutic medicine, 12(2), 915-924 (2016-07-23)
Acute kidney injury (AKI) is characterized by an acute reduction in kidney function as identified by an increase in serum creatinine levels and reduction in urine output. Kidney injury molecule-1 (Kim-1) is a hallmark of kidney diseases, since it is