Kluczowe dokumenty
SAB3500079
Sigma-Aldrich
Anti-PALB2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FANCN, Anti-Partner and localizer of BRCA2
Wybierz wielkość
100 μG
2020,00 zł
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2020,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PALB2(79728)
Opis ogólny
Gen Partner and Localizer of BRCA2 (PALB2) z 13 eksonami jest mapowany na ludzkim chromosomie 16p12.2. Gen ten koduje białko o długości 1186 aminokwasów, charakteryzujące się motywem zwiniętej cewki na N-końcu i C-końcową domeną zawierającą serię powtórzeń WD.
Immunogen
Przeciwciało PALB2 zostało wyhodowane przeciwko 15 aminokwasowemu peptydowi z pobliżu końca karboksylowego ludzkiego PALB2.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-PALB2 wyprodukowane u królika zostało użyte w analizie western blot.
Działania biochem./fizjol.
Partner i lokalizator BRCA2 (PALB2) odgrywa istotną rolę w szlakach związanych z BRCA2 (rak piersi 2, wczesny początek). Białka wczesnego raka piersi BRCA1 i BRCA2 odgrywają kluczową rolę w naprawie uszkodzeń DNA poprzez homologiczną rekombinację i są silnie związane z dziedzicznym rakiem piersi i jajnika. Białko PALB2 jest wymagane do lokalizacji BRCA2 w miejscach uszkodzenia DNA i podobnie jak BRCA1 i 2 jest genem podatności na raka piersi. Uważa się, że PALB2 działa poprzez bezpośrednie wiązanie z BRCA1, co pozwala białku PALB2 organizować BRCA2 i rekombinazę RAD51 w miejscu uszkodzenia DNA. Analiza sieci BRCA1-PALB2-BRCA2-RAD51 może pozwolić na przewidywanie reakcji guza na leczenie terapeutyczne. Znane są co najmniej cztery izoformy PALB2.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Białka BRCA1 i BRCA2 odpowiedzialne są za naprawę uszkodzeń DNA poprzez homologiczną rekombinację i są silnie związane z dziedzicznym rakiem piersi i jajnika. Białko PALB2 jest wymagane do lokalizacji BRCA2 w miejscach uszkodzenia DNA i podobnie jak BRCA1 i 2 jest genem podatności na raka piersi. Uważa się, że PALB2 działa poprzez bezpośrednie wiązanie z BRCA1, co pozwala białku PALB2 organizować BRCA2 i rekombinazę RAD51 w miejscu uszkodzenia DNA. Analiza sieci BRCA1-PALB2-BRCA2-RAD51 może pozwolić na przewidywanie reakcji konkretnego guza na leczenie terapeutyczne. Znane są co najmniej cztery izoformy PALB2.
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500079.
Postać fizyczna
Supplied at approx. 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Audrey Turchick et al.
Nucleic acids research, 45(20), 11782-11799 (2017-10-17)
RAD51, a key factor in homology-directed repair (HDR), has long been considered an attractive target for cancer therapy, but few specific inhibitors have been found. A cell-penetrating, anti-DNA, lupus autoantibody, 3E10, was previously shown to inhibit HDR, sensitize tumors to
PALB2 mutations in German and Russian patients with bilateral breast cancer
Bogdanova N, et al.
Breast Cancer Research and Treatment, 126, 545-550 (2011)
PALB2/FANCN: Recombining Cancer and Fanconi Anemia
Tischkowitz M, et al.
Cancer research, 70, 7353-7359 (2010)
A cell-penetrating antibody inhibits human RAD51 via direct binding
Turchick A, et al.
Nucleic Acids Research, 45, 11782-11799 (2017)