Kluczowe dokumenty
SAB3500002
Sigma-Aldrich
Anti-TTBK1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BDTK, Anti-Brain derived tau kinase, Anti-Tau tubulin kinase 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 145-151 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TTBK1(84630)
Opis ogólny
Tau tubulin kinase 1 (TTBK1) jest kinazą serynowo-treoninową i tyrozynową. Należy do nadrodziny kinaz kazeinowych 1 i jest specyficzna dla neuronów. Kodowane białko ma domenę kinazy, unikalną domenę poliglutaminianową i kilka sekwencji PEST (prolina-glutaminian-seryna-treonina). Gen kodujący TTBK1 zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 6p21.1.
Immunogen
Przeciwciało TTBK1 zostało wyhodowane przeciwko 16-aminokwasowemu peptydowi w pobliżu końca karboksylowego ludzkiego TTBK1.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-TTBK1 wyprodukowane u królika zostało użyte w metodzie western blotting.
Działania biochem./fizjol.
Tau tubulin kinase 1 (TTBK1) jest odpowiedzialna za fosforylację TDP-43 (białka wiążącego DNA TAR), białka związanego ze stwardnieniem zanikowym bocznym i otępieniem czołowo-skroniowym. Wysoka ekspresja lub obfitość TTBK1 może być związana z neurodegeneracją w tych chorobach. Fosforyluje on również białko tau i może być związany z postępem choroby Alzheimera.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Tubulinowa kinaza Tau (TTBK1) należy do nadrodziny kinaz kazeinowych 1 i jest zaangażowana w fosforylację specyficznych reszt seryny/treoniny w sparowanych filamentach helikalnych białka tau. Ulega ona specyficznej ekspresji w mózgu i indukuje agregację tau w ludzkich komórkach neuronalnych w sposób zależny od dawki. Stwierdzono, że poziomy TTBK1 są podwyższone w mózgach pacjentów z chorobą Alzheimera (AD), a myszy wyrażające ludzkie białko TTBK1 wykazywały znaczne upośledzenie pamięci zależne od wieku. Myszy te wykazywały zwiększone poziomy aktywatorów CDK5 p25 i p35 oraz zmniejszone poziomy receptorów NMDA typu 2B i 2D, co sugeruje, że TTBK1 może odgrywać rolę w zaburzeniach pamięci u pacjentów z AD. Znanych jest wiele izoform TTBK1. Przewiduje się, że to przeciwciało nie reaguje krzyżowo z TTBK2.
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500002.
Postać fizyczna
Supplied at approx. 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The structure of human tau-tubulin kinase 1 both in the apo form and in complex with an inhibitor.
Kiefer SE
Acta Crystallographica. Section F, Structural Biology Communications (2014)
The tau tubulin kinases TTBK1/2 promote accumulation of pathological TDP-43.
Liachko NF
PLoS Genetics (2014)
The Tau Tubulin Kinases TTBK1/2 Promote Accumulation of Pathological TDP-43
Nicole F
PLoS Genetics (2014)
Nicole F Liachko et al.
PLoS genetics, 10(12), e1004803-e1004803 (2014-12-05)
Pathological aggregates of phosphorylated TDP-43 characterize amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and frontotemporal lobar degeneration (FTLD-TDP), two devastating groups of neurodegenerative disease. Kinase hyperactivity may be a consistent feature of ALS and FTLD-TDP, as phosphorylated TDP-43 is not observed in the