Kluczowe dokumenty
SAB2702232
Sigma-Aldrich
Monoklonalnebiałko otoczki przeciwwirusowi dengi
clone GT214, affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μL
1880,00 zł
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1880,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT214, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
51-60kDa
reaktywność gatunkowa
Dengue virus
stężenie
1mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1000-10000
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Immunogen
Rekombinowane białko obejmujące sekwencję w środkowym regionie białka otoczki wirusa dengi.
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: ICC/IF: 1:100-1:2000, WB: 1:1000-1:10000. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Inne uwagi
Oczyszczanie: Oczyszczony przez powinowactwo do białka G
Postać fizyczna
Sól fizjologiczna buforowana fosforanem, bez dodatku konserwantów.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What does is mean "the center region of Dengue virus Envelope protein"? Is this product can be used for all serotype dengue's envelope protein
    1 answer
    1. The immunogen for this antibody is a recombinant protein encompassing a sequence within the center region of Envelope protein from Dengue virus type 2. It is not tested in other serotypes. However, if the sequences of the other types are identical, the antibody should respond. The specific sequence is proprietary. Please see the link below for a publication that may be helpful:
      https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12864-019-6311-z