Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
IF
Citations:
5
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
General description
Denga (DF) i gorączka krwotoczna denga (DHF) są wywoływane przez jeden z czterech blisko spokrewnionych, ale antygenowo różnych serotypów wirusa (DEN-1, DEN-2, DEN-3 i DEN-4) z rodzaju Flavivirus. Każdy serotyp jest na tyle różny, że nie ma ochrony krzyżowej i mogą wystąpić epidemie wywołane przez wiele serotypów (hiperendemiczność).
Immunogen
Antygeny wirusa dengi typu 1 z zakażonych mózgów myszy
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało jest specyficzne dla wirusa dengi typu 1
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c