SAB2702217
Monoclonal Anti-HA tag antibody produced in mouse
clone GT4810, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Mouse Anti-hemagglutinin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT4810, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
stężenie
1mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1000-10000
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Immunogen
Zastosowanie