Kluczowe dokumenty
SAB2702152
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-COPS5 antibody produced in mouse
Synonim(y):
CSN5, JAB1, MOV-34, SGN5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A10
monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
38 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse, Drosophila
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:500-1:3000
izotyp
IgG2b
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COPS5(10987)
Immunogen
Pełnej długości mysi gen JAB-1 wyrażony w E. coli.
Zastosowanie
W przypadku IP: Stosować w stężeniu 0,5-1 μg/ml. Dla WB: Stosować w rozcieńczeniu 1:500-1:3000. Optymalne rozcieńczenia/stężenia powinny zostać określone przez badacza.
Działania biochem./fizjol.
JAB-1 to białko o masie 38 kDa, które pierwotnie zostało opisane jako koaktywator dla cJUN. Jest ono obecne w dużym kompleksie białkowym zwanym "Signalosome", który ma odgrywać rolę sygnalizacyjną w komórkach ssaków. Ten kompleks białkowy wydaje się być analogiczny do kompleksu COP9 w roślinach, który jest ważny w rozwoju roślin zależnym od światła. Chociaż specyficzna funkcja JAB-1 w tym kompleksie jest niejasna, ostatnio została ona powiązana z ukierunkowaniem białek na degradację przez proteasom.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Sól fizjologiczna buforowana fosforanem, pH 7,4, niezawierająca konserwantów
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)