Kluczowe dokumenty
SAB2702141
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LIG3 antibody produced in mouse
clone 1F3
Synonim(y):
3980, 600940, DNA ligase III, P49916
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F3, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
100 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, chicken
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LIG3(3980)
Opis ogólny
W komórkach ssaków występują cztery różne białka ligazowe. Aktywność tych ligaz DNA jest wymagana do łączenia pęknięć nici DNA, które występują podczas replikacji, naprawy i rekombinacji DNA. Produkt genu ligazy DNA III migruje jako białko 100 kDa (forma a) w tkankach somatycznych, ulega wszechobecnej ekspresji i kompleksuje się z XRCC-1 i białkiem 97 kDa (forma §), które znajduje się w jądrach. Ligaza DNA III bierze udział w ponownym łączeniu jednoniciowych pęknięć DNA oraz w szlaku naprawy przez wycięcie zasady.
Immunogen
Rekombinowana ludzka ligaza DNA III-b o pełnej długości.
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: Blokowanie: Rozcieńczenie zależne od testu, ICC/IF: Rozcieńczenie zależne od testu, IP: Rozcieńczenie zależne od testu, WB: Rozcieńczenie zależne od testu, PLA: Rozcieńczenie zależne od testu. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny zostać określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Działania biochem./fizjol.
W komórkach ssaków występują cztery różne białka ligazowe. Aktywność tych ligaz DNA jest wymagana do łączenia pęknięć nici DNA, które występują podczas replikacji, naprawy i rekombinacji DNA. Produkt genu ligazy DNA III migruje jako białko 100 kDa (forma a) w tkankach somatycznych, ulega wszechobecnej ekspresji i kompleksuje się z XRCC-1 i białkiem 97 kDa (forma §), które znajduje się w jądrach. Ligaza DNA III bierze udział w ponownym łączeniu jednoniciowych pęknięć DNA oraz w szlaku naprawy przez wycięcie zasady.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Sól fizjologiczna buforowana fosforanem, bez dodatku konserwantów.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)