SAB2702004
Anti-PPP1CB antibody produced in rabbit
Synonim(y):
PP-1B, PP1B, PP1beta, PPP1CD
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
37 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 500-3000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PPP1CB(5500)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
In the brain, protein phosphatase 1 catalytic subunit β (PPP1CB) regulates synaptic plasticity. Mutation in the gene causes intellectual disability (ID), congenital heart disease.
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2