Kluczowe dokumenty
SAB4700054
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD4 antibody produced in mouse
clone MEM-16, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-16, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgM
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD4(920)
Opis ogólny
Przeciwciało MEM-16 rozpoznaje epitop EF pętli domeny D1 antygenu CD4, glikoproteiny transmebranowej o masie 55 kDa ulegającej ekspresji na podzbiorze limfocytów T ("pomocniczych" limfocytów T), a także na monocytach, makrofagach tkankowych i granulocytach.
Immunogen
Linia komórkowa HPB (komórki T ludzkiej białaczki krwi obwodowej)
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy ludzkich komórek krwi metodą cytometrii przepływowej przy użyciu 10 μg/ml próbki.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhi Liu et al.
Journal of immunology research, 2021, 2185568-2185568 (2021-11-13)
We recently showed that both nontypeable Haemophilus influenzae (NTHi) and its surface plasminogen- (Plg-) binding proteins interact with lipoprotein(a) (Lp(a)) in a lysine-dependent manner. Because Lp(a) can be taken up by macrophages, we postulated that it serves as an opsonin