Kluczowe dokumenty
SYNS580008
Synthware 3-way high vacuum valve
size 0-8 mm
Synonim(y):
Synthware S580008
Wybierz wielkość
1 EA
916,00 zł
916,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
916,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
916,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware S580008
Opis ogólny
Z dwoma bocznymi elementami o średnicy 9 mm uszczelnionymi do lufy pod kątem 90° względem siebie. Nieobrotowy korek PTFE ma trzy O-ringi, przy czym O-ring na końcówce stanowi główne uszczelnienie precyzyjnie uformowanego stożkowego gniazda.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)