Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB2700534
Sigma-Aldrich
Anti-GPX1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GPX1, GSHPX1, MGC14399, MGC88245
Wybierz wielkość
100 μL
2100,00 zł
2100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2100,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, alligator, mouse, rat
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: 1000-10000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... GPX1(2876)
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający regionowi w obrębie aminokwasów 127 i 203 GPX1 zgodnie z NP_000572
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: ICC/IF: 1:100-1:1000, IHC-P: 1:100-1:1000, WB: 1:1000-1:10000. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Działania biochem./fizjol.
Gen ten koduje członka rodziny peroksydazy glutationowej. Peroksydaza glutationowa funkcjonuje w detoksykacji nadtlenku wodoru i jest jednym z najważniejszych enzymów antyoksydacyjnych u ludzi. Białko to jest jednym z niewielu białek znanych u wyższych kręgowców, które zawierają selenocysteinę, która występuje w miejscu aktywnym peroksydazy glutationowej i jest kodowana przez UGA, który normalnie funkcjonuje jako kodon zakończenia translacji. Ponadto białko to charakteryzuje się polimorfizmem sekwencji polialaniny w regionie N-końcowym, który obejmuje trzy allele z pięcioma, sześcioma lub siedmioma powtórzeniami alaniny (ALA) w tej sekwencji. Allel z pięcioma powtórzeniami ALA jest istotnie związany z ryzykiem raka piersi. Dla tego genu znaleziono dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq].
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1M Tris, 0,1M glicyna, 10% glicerol (pH7).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sang Pil Yoon et al.
Anatomy & cell biology, 49(3), 165-176 (2016-10-11)
Enhanced oxidative stress is a hallmark of cisplatin nephrotoxicity, and inhibition of poly(ADP-ribose) polymerase 1 (PARP1) attenuates oxidative stress during cisplatin nephrotoxicity; however, the precise mechanisms behind its action remain elusive. Here, using an