MABC196
Anti-Chitinase-3-like protein 1 (YKL-40) Antibody, clone mAY
clone mAY, from mouse
Synonim(y):
Chitinase-3-like protein 1, 39 kDa synovial protein, Cartilage glycoprotein 39, CGP-39, GP-39, hCGP-39, YKL-40
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
mAY, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
activity assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHI3L1(1116)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Activity Assay Analysis: A representative lot from an independent laboratory neutralized Chitinase-3-like protein 1 in a neutralization assay (Faibish, M., et al. (2011). Mol Cancer Ther. 10(5):742-751.).
Cell Structure
Developmental Signaling
Jakość
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Chitinase-3-like protein 1 (YKL-40) in 10 µg of MG-63 conditioned media (This protein blocks tumor angiogenesis tube formation and progression (Faibish, M., et al. (2011). Mol Cancer Ther. 10(5):742-751.)).
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Komentarz do analizy
MG-63 conditioned media
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2